Learn More
Fisherbrand™ Filtre à membrane en nylon
Product Code. 11765315 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Unit Size:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité Diamètre (métrique) Unit Size
11765315 0,45 μm 47 mm 100 pièces
11735315 0,22 μm 25 mm 100 pièces
11745315 0,22 μm 47 mm 100 pièces
11755315 0,45 μm 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11765315
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Membrane hydrophile naturelle conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux.
  • Membrane hydrophile naturelle
  • Conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux
  • Flexibles, durables et résistants aux déchirures
  • Autoclavable à 135°C
  • Compatibilité chimique efficace avec les solutions aqueuses et alcooliques et les solvants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Point à bulle 2 bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltre
Matériau Nylon
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 26,9 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérilisante de solutions aqueuses, solvants organiques, élimination des particules et bactéries (glycémie, cholestérol sérique, médicaments)
Débit de gaz 3,2 L/min./cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm