Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 300 x 4,8 mm
Code produit 11338093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11338093 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11338093 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11338093
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 300 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
  • Matériau : nylon
  • Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
  • Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 4,8 mm
Dimensions (L x l) 300 x 4,8 mm
Résistance à la traction (impériale) 22 kg
Quantité 100/paquet
Certifications/Conformité UL94 classe V2