Learn More
Brady™ Nylon Fil& serre-câbles
Code produit 15722868 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15722868 Rouge 100 pièces
15994432 Blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15722868 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 196351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.65€
    9.56€ / 100 pièces
    Économisez 3.09€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Attaches-câbles en nylon.
  • Nylon
  • 200 mm de long
Spécification
Matériau Nylon
Alternate Part Number NYTIE-3.6x200-RD
Couleur Rouge
Dimensions (L x l) 200 x 3.6 mm