Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Code produit 11943574 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
13mm
15mm
22 mm
25mm
41 mm
51mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
8mm
8 mm
13 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11943574 25mm 8mm -
11923574 15mm 8 mm 10 pièces
11933574 22 mm 8 mm 10 pièces
12676316 41 mm 8 mm 10 pièces
11953574 75 mm 13 mm 5 pièces
11858872 13mm 3mm -
11878872 51mm 8 mm 5 pièces
11517782 51mm 8 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11943574
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables et pourvus d’un anneau de rotation. Les surfaces plates offrent une action de mélange supérieure.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
  • Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
  • Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Diamètre (impériale) 0,3125 in
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Longueur (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 25mm
Quantité 5/Bte
Forme Octaédrique