Learn More
Octinoxate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16482319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16482319 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1234
 Restricted Item
Expédition estimée: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Spezifikation
Chemical Name or Material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H26O3
Quantity 1 g
Synonym Octyl methoxycinnamate
Solubility Information Ethanol : 140 mg/mL (482.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 290.4
Formula Weight 290.4
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.