Learn More
OEKO-TEX PAH Mixture 575 500 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323271
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30323271 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323271 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000575DI
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 2381-21-7, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 192-97-2
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.