Learn More
OHAUS™ Tampons en fibre de verre pour analyseurs d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90 et MB120
Code produit 11894762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Analyseur d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90, MB120
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11894762 Analyseur d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11894762 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80850087
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampons en fibre de verre pour analyseurs d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90 et MB120
  • Forme : ronde
  • 200/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité MB35, MB45, MB27, MB90, MB120
Matériau Fibre de verre
Type Patin