Learn More
Draeger Safety Impacteur d’huile
Code produit 15644994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644994 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15644994 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 8103530
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tests d’impacteur d‘huile de sécurité Dräger pour tous les brouillards d’huile synthétique et minérale dans l’air comprimé et l’air respiratoire.
  • Grâce à un procédé innovant de détection d’huile, l’impacteur élimine la nécessité d’utiliser une réaction oxydante pour détecter la présence d’huile
Spécification
Description Large
Quantité 10/paquet