Learn More
Fisherbrand™ Tampons de sorbant pour huiles uniquement
Code produit 15883720 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
221 L
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15883720 221 L 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15883720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.34€
    101.08€ / 200 pièces
    Économisez 115.26€
    53% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tampons absorbants pour huiles uniquement sont des tampons à 1 épaisseur blancs, légers qui absorbent l’huile et les liquides à base de pétrole. Les tampons repoussent l’eau et flottent indéfiniment, même lorsqu’ils sont saturés.
  • Réduction des coûts d’élimination : moins de matières sont nécessaires pour absorber la même quantité d’huile
  • Faible peluchage et meilleure résistance à l’abrasion
  • Parfaits pour les applications environnementales et industrielles n
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Absorbance Saturé, viscosité moyenne : 24 x
Certifications/Conformité Conformes aux spécifications requises pour les agents de liaison des huiles pour les types I, II, III SF selon la MPA et l’institut allemand d’hygiène et de santé
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 221 L
Matériau Polypropylène
Type Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Absorbant résistant aux produits chimiques pour liquides à base d’huiles et de solvants : pour les déversements d’huile sur de l’eau, les fuites et les égouttements
Quantité d’emballage 200 tampons/sachet
Dimensions (L x l) 500 x 400 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 400 mm