Learn More
Olanzapine, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Analyte or Component Names | Olanzapine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H20 N4 S |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?