Learn More
Diba Frittages de rechange Omnifit™ BenchMark™ pour colonnes de chromatographie
Code produit 15845544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
10 μm
25 μm
Diamètre (métrique) interne:
15 mm
35 mm
50 mm
Matériau:
PTFE
Polyéthylène
Conditionnement:
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) interne Matériau unitSize
15845544 5 μm 50 mm PTFE 20 pièces
15895524 25 μm 15 mm Polyéthylène 20 pièces
15815544 25 μm 35 mm Polyéthylène 20 pièces
15855544 10 μm 50 mm PTFE 20 pièces
15875544 25 μm 50 mm Polyéthylène 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15845544 Fournisseur Diba Code fournisseur 006FR5005
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application. Faites correspondre l’ID de colonne pour sélectionner le frittage adéquat
Spécification
À utiliser avec (équipement) Accessoires pour colonnes de chromatographie
Matériau PTFE
Porosité 5 μm
Dimensions Universel
Diamètre (métrique) interne 50 mm
Diamètre (impériale) interne 1,9 in
Type Fritté de chromatographie de rechange