Learn More
Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate |
| CAS | 103639-04-9 |
| Analyte or Component Names | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?