Learn More
Idex Raccords à serrage manuel haute pression monobloc : PEEK
Code produit 13093050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,03 po
Pression nominale:
6000 psi
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Pression nominale Conditionnement
13093050 1,03 po 6000 psi 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13093050 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    130.23€ / 10 pièces
    Économisez 25.77€
    16% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les raccords à cône à serrage manuel peuvent supporter jusqu’à 9 000 psi.
Les raccords à serrage manuel offrent l’avantage de faire une connexion de tubulure sans avoir besoin de clés ou d’outils spécialisés lors du serrage du raccord en place
  • Pressions jusqu’à 7 000 psi (483 bar)
  • Températures jusqu’à 125°C
  • Serrage manuel pour tubulure de 1/16 po de dia. ext. et plus petite
  • Ferrules remplaçables pour les versions à deux pièces
Spécification
Type Raccord à serrage manuel
Longueur (impériale) 1,03 po
Pression nominale 6000 psi
Matériau PEEK
Couleur Naturel
À utiliser avec (équipement) 0,0625 po de dia. ext. Tubes