Learn More
Velp Scientifica™ Bain à circulation thermostatique OCB
Code produit 15319494 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15319494 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15319494 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F40300240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.97€
    965.00€ / 1 pièces
    Économisez 40.97€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain à circulation ouvert OCB Velp scientifica™ conçu pour les applications nécessitant des exigences de température précises, notamment la préparation d’échantillons, la régulation de la température et les tests de matériaux thermostatés.
Sélection de la combinaison
  • Le circulateur se combine à des cuves 5 ou 7 litres
  • Choix de racks pour tubes à essai disponibles
  • Le bain de 5 litres accepte 2 racks ; le bain de 7 litres accepte 3 racks
Contrôle précis
  • Affichage à cristaux liquides
  • Température réglable de l’air ambiant à 105 °C
  • Minuteur réglable jusqu’à 24 h 59 min
  • Le contrôleur OCB garantit une excellente homogénéité de température
  • Bain-marie très efficace
Recommandations
  • Faites votre choix de racks adaptés à vos tubes à essai
  • Les bains à circulation thermostatique sont largement utilisés dans les laboratoires,
  • Convient à toute application et à tout type d’échantillon impliquant un bain-marie
Spécification
Gamme de températures de Température ambiante à 105°C
Affichage LCD
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) 280 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.