Learn More
Pointes ouvertes pour pipettes Pasteur
Description
Utilisées pour le transfert de petits volumes de liquide.
- Utilisées pour le transfert de petits volumes de liquide
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) de la pointe | 150 mm |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type de pointe | Non ajouté |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm (embout) |
| Type | Cône ouvert |