Learn More
Hellma™ Microcellules en verre optique
Code produit 10673711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
17,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10673711 17,5 mL 1 pièce
10343841 7 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673711 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 60305010
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type Micro cellule
Capacité (métrique) 17,5 mL
Matériau Verre optique
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Quantité 1Each
Longueur du trajet optique 50 mm
Wavelength Range De 360 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm