Learn More
Sartorius Cônes Optifit, 0,5 à 200 μl, boîte de recharge unique
BIOPHARMA
Code produit 13154784 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
Conditionnement:
1440 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13154784 200 μl 1440 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13154784 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 790203
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
L’accord parfait pour votre pipeteur
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonction Optiload dans Picus , eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Pipettes supplémentaires permettant une fixation et une éjection ergonomiques et légères des embouts.
  • Pointes de précision
  • Exactitude et précision optimales
  • Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
  • ISO 8 Processus de fabrication en salle blanche
  • En polypropylène vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Préstérilisées par irradiation électronique
  • Étiquetage informatif des portoirs améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
  • Portoirs, plateaux et pointes 100 % recyclables
  • Emballage plastique hermétique autour du portoir assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
  • 20 plateaux de 96 pointes, en fonction du volume de la pointe
  • Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
  • Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,007 in
Longueur (métrique) 5,1 cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Étalon
Quantité Boîte de recharge
Type de produit Conseils non filtrés
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée Non
Gamme de produits Optifit