Learn More
Sartorius Optifit De 100 à 5000 µL de pointes, en vrac dans une boîte
Code produit 13197304 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 000 μl
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13197304 5 000 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13197304 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 780300
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
L’accord parfait pour votre pipeteur
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonction Optiload dans Picus , eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Pipettes supplémentaires permettant une fixation et une éjection ergonomiques et légères des embouts.
  • Pointes de précision
  • Exactitude et précision optimales
  • Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
  • ISO 8 Processus de fabrication en salle blanche
  • En polypropylène vierge de haute qualité
  • Étiquetage informatif des portoirs améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
  • Portoirs, plateaux et pointes 100 % recyclables
  • Conditionnées en sachets hermétiques refermables dans des boîtes en carton
  • Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Vert
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 15 cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format En vrac
Type de pointe Étalon
Type de produit Conseils non filtrés
Code couleur Vert
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée Non
Gamme de produits Optifit