Learn More
Sartorius™ Pointes Optifit en boîtes FlexiBulk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15300645 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 200 μl
10 à 1 000 μl
5 à 350 μl
50 à 1 200 μl
Code couleur:
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Orange
Violet
Longueur (métrique):
5,1cm
5,4cm
6,85cm
7,15cm
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Longueur (métrique) unitSize
15300645 5 à 350 μl Orange 5,4cm 960 pièces
15310645 10 à 1 000 μl Bleu foncé 7,15cm 480 pièces
15340645 50 à 1 200 μl Violet 7,15cm 480 pièces
15390635 0,5 à 200 μl Jaune 5,1cm 960 pièces
15330645 10 à 1 000 μl Bleu clair 6,85cm 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15300645 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur LHB790354
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution économique, gain de place, meilleure utilisation et pureté assurée. Les pointes Sartorius™ Optifit en boîtes FlexiBulk offrent les mêmes pointes Optifit de grande qualité à utiliser avec les pipettes Biohit™ dans un emballage pratique. Disponibles en volumes de 200, 350, 1000 et 1200 μl, avec une version à large alésage.
Pointes Optifit :
  • Adaptation et étanchéité parfaites pour une précision et une justesse exceptionnelles
  • Mise en place / éjection souple et ergonomique des pointes grâce à la fonction Optiload des pipettes Sartorius
  • Avec code couleur pour une mise en correspondance aisée avec les pipettes Sartorius appropriées
  • Pointes à large alésage disponibles pour une meilleure distribution des échantillons difficiles, comme les liquides visqueux
  • Compatibles avec les pipettes Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus et avec la plupart des pipettes d’autres marques
  • Conformes aux normes de qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
Emballage FlexiBulk
  • Pratique et économique
    • Associe le faible coût des pointes conditionnées en vrac au gain d’espace et à l’optimisation de l’utilisation
    • Réduit la taille de l’emballage jusqu’à 40 % et les déchets d’emballage de près de 50 %
    • Les matériaux de la boîte FlexiBulk sont 100 % adaptés à une utilisation dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
    • Organisation “ Pick & Place ” pour un chargement rapide et simple des racks et une mise en place directe des pointes
    • Couvercle à ouverture / fermeture aisée pour un accès facile aux pointes et leur excellente protection
  • Qualité et pureté
    • Comprend les mêmes pointes de haute qualité que les autres options d’emballage
    • Garantit la pureté des pointes par la délivrance de certificats propres à chaque lot
    • Les pointes non stériles sont certifiées sans RNase, DNase ni endotoxines
    • Fabriquées dans des conditions de salle blanche de classe ISO 8
    • Le couvercle assure une bonne étanchéité pendant le transport et le stockage pour une pureté préservée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 à 350 μl
Longueur (métrique) 5,4cm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pour un travail quotidien en laboratoire
Format En vrac
Code couleur Orange
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit
Gamme de produits Optifit FlexiBulk