Learn More
Sartorius Pointes Optifit, recharges
GREENER_CHOICE
Code produit 10620803 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,5 à 300 μL
10 à 1 000 μl
100 à 5 000 μl
1000 à 10 000 μL
5 à 350 μl
50 à 1 200 μl
Conditionnement:
Paquet de recharge
Recharge double
Tour de recharge
Vrac en boîte
Vrac en carton
Unit Size:
1000 pièces
250 pièces
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Code couleur Stérilité Volume (métrique) Conditionnement Unit Size
10620803 Jaune Non stérile 0,5 à 300 μL Tour de recharge 960 pièces
12449750 Gris Non stérile 0,1 à 10 μl Tour de recharge 960 pièces
13167204 Gris Non stérile 0,1 à 10 μl Vrac en boîte 1000 pièces
10427312 Violet Non stérile 50 à 1 200 μl Recharge double 960 pièces
13184554 Orange Non stérile 5 à 350 μl Tour de recharge 960 pièces
11542934 Bleu Stérile 10 à 1 000 μl Paquet de recharge 960 pièces
10443802 Bleu Non stérile 10 à 1 000 μl Paquet de recharge 960 pièces
10654973 Vert Non stérile 100 à 5 000 μl Vrac en carton 1000 pièces
15161037 Rouge Non stérile 1000 à 10 000 μL Vrac en boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10620803 Supplier Sartorius Supplier No. 790202
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Pointes Sartorius Optifit : les recharges offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les cônes sont fabriqués dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
Compatible avec la fonction Optiload dans Sartorius pipettes et plus encore :
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Plus
  • Plateaux et embouts à code couleur pour une correspondance facile avec les accessoires compatibles Sartorius pipettes
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour portoirs permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les emballages et les pointes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
  • Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
    • Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
    • Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
    • Cartons en vrac - boîtes en vrac économiques
  • L’emballage plastique hermétique autour du portoir assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 0,5 à 300 μL
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 5,1 cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Méthode de stérilisation Autoclavage à 121 °C
Format Rack
Type de pointe Étalon
Conditionnement Tour de recharge
Type de produit Conseils non filtrés
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée Non
Gamme de produits Optifit