Learn More
Beschreibung
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Picus, eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Plus
- Plateaux et embouts à code couleur pour une correspondance facile avec les accessoires compatibles Sartorius pipettes
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
- En PP vierge de haute qualité
- Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour portoirs permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les emballages et les pointes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
- Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
- Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
- Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
- Cartons en vrac - boîtes en vrac économiques
- L’emballage plastique hermétique autour du portoir assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (métrique) | 100 à 5 000 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 5,9 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Méthode de stérilisation | Autoclavage à 121 °C |
| Format | En vrac, en sachet |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?