Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Picus, eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Plus
- Plateaux et embouts à code couleur pour une correspondance facile avec les accessoires compatibles Sartorius pipettes
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
- En PP vierge de haute qualité
- Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour portoirs permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les emballages et les pointes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
- Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
- Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
- Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
- Cartons en vrac - boîtes en vrac économiques
- L’emballage plastique hermétique autour du portoir assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 5 à 350 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 5,4cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Méthode de stérilisation | Autoclavage à 121 °C |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Show More |