Learn More
Sartorius Pointes Optifit, racks simples
BIOPHARMA
Code produit 10424762 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,2 à 10 μl
0,5 à 200 mu;l
10 à 1 000 μl
100 à 5 000 μl
5 à 350 μl
50 à 1 200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Vert
Violet
Longueur (métrique):
3,15cm
3.15 cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
15 cm
Conditionnement:
50 pièces
960 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Code couleur Longueur (métrique) Conditionnement
10424762 100 à 5 000 μl Stérile Vert 15cm 50 pièces
10234392 0,1 à 10 μl Stérile Gris 3,15cm 960 pièces
10427142 5 à 350 μl Stérile Orange 5,4 cm 960 pièces
10664973 5 à 350 μl Non stérile Orange 5,4cm 960 pièces
10728854 10 à 1 000 μl Non stérile Bleu 7,15cm 960 pièces
10162202 10 à 1 000 μl Stérile Bleu 7,15cm 960 pièces
10294482 50 à 1 200 μl Non stérile Violet 9 cm 960 pièces
10417492 50 à 1 200 μl Stérile Violet 9cm 960 pièces
10674973 100 à 5 000 μl Non stérile Vert 15 cm 50 pièces
10650803 0,2 à 10 μl Non stérile Gris 3.15 cm 960 pièces
11522934 0,5 à 200 mu;l Stérile Jaune 5,1cm 960 pièces
15573503 50 à 1 200 μl Non stérile Violet 7,15cm 960 pièces
13147524 50 à 1 200 μl Non stérile Violet 7,15cm 960 pièces
10591183 50 à 1 200 μl Stérile Violet 7,15cm 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10424762 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 780305
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les pointes Sartorius Optifit en racks simples offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les cônes sont fabriqués dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
  • Système d’ouverture/fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les portoirs à couvercle rabattable
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour portoirs permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les racks, plateaux et cônes sont recyclables à 100 % ou peuvent être incinérés dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
  • L’emballage plastique hermétique autour du portoir assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Compatible avec la fonction Optiload dans Sartorius pipettes et plus encore :
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Plus
  • Plateaux et embouts à code couleur pour une correspondance facile avec les accessoires compatibles Sartorius pipettes
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 à 5 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Vert
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 15cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Étalon
Type de produit Conseils non filtrés
Code couleur Vert
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée Non
Gamme de produits Optifit