Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Système d’ouverture/fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les portoirs à couvercle rabattable
- En PP vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour portoirs permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les racks, plateaux et cônes sont recyclables à 100 % ou peuvent être incinérés dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
- L’emballage plastique hermétique autour du portoir assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
- Picus, eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Plus
- Plateaux et embouts à code couleur pour une correspondance facile avec les accessoires compatibles Sartorius pipettes
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 200 mu;l |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,007 in |
| Longueur (métrique) | 5,1cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |