Learn More
Fisherbrand™ Cartouches au charbon actif ORC
Code produit 11984159 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
60 L/h
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
11984159 60 L/h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984159
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour éliminer les goûts et odeurs désagréables du chlore dans l’eau. Les cartouches ORC Fisherbrand™ offrent un niveau de performance constant et garanti.
  • Carbone finement divisé pour capturer 100 % de chlore et 98 % de substances organiques
  • Aucune connexion électrique n’est nécessaire
Spécification
Débit 60 L/h
À utiliser avec (application) Pour la purification de l’eau
Modèle ORC
Pression 3 bar
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) en fonctionnement entre 10°C et 40°C
Type Cartouche
Hauteur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Poids net (métrique) 1,2 kg