Learn More
Thermo Scientific™ Électrode demi-cellule de référence Orion™ 900200 Sure-Flow™
Description
Réalisez des déterminations d'ionométrie grâce à l’électrode demi-cellule de référence Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™, une électrode de référence à jonction double.
Electrode ionique
• Electrode ionique non-combinée
• Electrode de référence
• Electrode ionique non-combinée
• Electrode de référence
Spécification
Spécification
| Description | Électrode demi-cellule de référence 900200 Sure-Flow |
| Types de connecteurs | À broche |
| Jonction | SureFlow |
| Matériau | Corps époxy |
| Plage de pH | 0 à 15 pH |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrodes demi-cellule de référence |
| Type de solution de remplissage | diverses solutions de remplissage |
| À utiliser avec (équipement) | ISE Indicating Sensor Half Cells |
| Référence interne | Double jonction Ag/AgCl |
| Afficher plus |