Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes ISE de détection du gaz d’ammoniac Orion™
Code produit 10518941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Waterproof BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10518941 Waterproof BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10518941 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9512BNWP
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des mesures rapides, fiables et précises de l’ammoniac dissous dans les solutions aqueuses grâce à l’électrode ISE de détection du gaz d’ammoniac Thermo Scientific™ Orion™.
Obtenez des mesures rapides, fiables et précises de l’ammoniac dissous dans les solutions aqueuses grâce à l’électrode ISE de détection du gaz d’ammoniac Thermo Scientific™ Orion™.
L’ammoniac est un aspect important de la gestion des eaux usées et de l’environnement. L’électrode 9512HPBNWP est conforme aux normes SM 4500-NH3 D-1997 ou E-1997 ; ASTM D1426-08 (B).
Fonctionnalités
L’électrode 9512HPBNWP dispose d’une technologie de membrane perméable aux gaz, à utiliser soit avec une membrane membrane en vrac 951204, soit avec les bouchons à membrane pré-assemblés 951205. Appropriée pour les échantillons avec > 0,1 mg/l d’ammoniac.
Solutions requises
Étalons
951006 Étalon NH4Cl 0,1 M, flacon de 475 ml
951007 1000 ppm d’ammoniac comme étalon azote, flacon de 475 ml
951207 100 ppm d’ammoniac comme étalon azote, flacon de 475 ml
ISA
951211 ISA de l’ammoniac avec colorant bleu, flacon de 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
951202 Solution de remplissage pour électrode, flacon de 60 ml
Solution de stockage
951213 Solution de stockage pour électrodes pour ammoniac, flacon de 475 ml
Consommables requis
Membranes
951204 Membranes en vrac pour électrodes standard, boîte de 20
951205 Membranes adhésives pour électrodes standard, pack de 3
Articles inclus avec
951202 Solution de remplissage pour électrode, 1 flacon de 60 ml
951204 Membranes en vrac, boîte de 20. 2 boîtes
Période de garantie
12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Water testing, wastewater, biosolids, aquaculture, seafood, biological samples, wine, TKN, air.
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Électrode ISE de détection du gaz d’ammoniac
Jonction Annular PTFE
Longueur (impériale) 5,87 in
Longueur (impériale) du câble 29,5 in
Longueur (métrique) 15.1 cm
Longueur (métrique) du câble 75 cm
Matériau Époxy
Plages de fonctionnement (métrique) Plages : 1.0 à 5 x 10E7M
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 122°F
Certifications/Conformité ASTM D1426, Standard Methods 4500-NH3 D, EPA Method 1689, ISO 6778, OSHA ID-164.
À utiliser avec (équipement) ISE Meter with a BNC Connection
Température (métrique) en fonctionnement 0° à 50°C
Type Électrode ISE de détection du gaz ammoniac