Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour chlorure Orion™
Description
Analysez rapidement et de manière fiable les ions de chlorure libre dans les solutions aqueuses. Fournit des mesures rapides, précises et économiques.
L’électrode 9617BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les demi-cellules électrochimiques pour chlorure 9417BN et 9417SC sont utilisées avec l’électrode de référence à double jonction Orion 900200 Sure-Flow.
L’électrode 9417SC nécessite un câble d’électrode distinct.
- Solutions-étalons : 941706 (0,1 M NaCl) ; 941707 (100 ppm Cl) ; 941708 (1 000 ppm Cl)
- ISA requis : 940011 ou 941709/CISA
Spécification
Spécification
| Applications | Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations |
| Types de connecteurs | Waterproof BNC |
| Description | Construction combinée à semiconducteurs Ionplus Sure-Flow |
| Jonction | Sure-Flow Junction |
| Matériau | Epoxy |
| Certifications/Conformité | 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31 |
| À utiliser avec (équipement) | Les électrodes de chlorure peuvent être utilisées sur n’importe quel instrument de mesure ISE avec une connexion BNC. Les électrodes peuvent également être utilisées sur des instruments de mesure ayant une variété d’entrées lorsqu’un câble adaptateur est utilisé. |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C to 80°C |
| Type | Électrode combinée sélective d’ions |