Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour fluorure Orion™
Code produit 10374141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Bouchon à vis
L’adaptateur BNC est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890
Waterproof BNC
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10374141 Waterproof BNC 1 pièce
10769161 L’adaptateur BNC est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 1 pièce
10663951 Bouchon à vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10374141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9609BNWP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™.
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorures libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour fluorure Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9609BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les électrodes à demi-cellule pour fluorure 9409BN et 9409SC doivent être utilisées avec l’électrode de référence à simple jonction Sure-Flow Orion 900100.
L’électrode 9409SC nécessite un câble d’électrode distinct avec un connecteur à culot à vis.
La mesure du fluorure dans l’eau potable à l’aide d’une électrode sélective d’ions est une méthode ASTM approuvée : Une électrode de référence séparée ASTM D1179 A est inutile avec cette électrode combinée au fluorure, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon
  • La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
  • Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
  • L’électrode à demi-cellule fluorure, utilisée en conjonction avec l’électrode de référence à simple jonction Orion 900100, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow :
    • Numéro catalogue des étalons : 940906 — 0,1 M NaF ; 940907 — 100 ppm F- ; 040906 — 1 ppm F- avec TISAB II ; 040907 — 2 ppm F- avec TISAB II ; 940908 — 10 ppm F- avec TISAB II
    • Numéro catalogue de l’ISA requise : 940909 — TISAB II ; 940911 — TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applications Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Électrode combinée à état solide pour fluorure Ionplus Sure-Flow
Diamètre (impérial) du corps 0,51 po
Diamètre (métrique) du corps 13 mm
Type de solution de remplissage 900061 (9609BNWP et 960900) ; 900001 avec électrode de référence à simple jonction 900100 (9409BN, 9409SC et 940900)
Jonction La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
Longueur (impériale) 4.33 in
Longueur (impériale) du câble 39 in
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Époxy
Température (impériale) en fonctionnement Temp. continue : 32 à 176 °F ; Temp. intermittente : 176°F à 212°F
Certifications/Conformité ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C (temp. continue), 80°C à 100°C (temp. intermittente)
Type Électrode combinée sélective d’ions
Plages de mesure 1 x 10-6 M à saturation, 0,02 ppm à saturation
Paramètre Électrode combinée sélective d’ions
Refillable Oui