Learn More
Thermo Scientific™ Membranes de détection des gaz pour ISE Orion™
Description
Les membranes de détection des gaz pour ISE Thermo Scientific™ Orion™ sont proposées en deux versions : en vrac ou pré-assemblées, pour une utilisation simplifiée.
Les membranes fraîches offrent une performance optimale avec des électrodes sélectives aux ions de détection des gaz. Les électrodes pour ammoniac requièrent différentes membranes en cas d’utilisation d’électrodes standard ou d’électrodes haute performance pour ammoniac.
Specifications
Specifications
| Description | Pour électrode à ammoniac standard 9512BNWP ; ammoniac 9512 ; 20 membranes en vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 |
| Type | Membrane ISE de détection des gaz |
| Comprend | 20 Loose Membranes |