Learn More
Thermo Scientific™ Micro-électrode de pH combinée Orion™ PerpHecT™ ROSS™
Description
Un manchon protecteur en PTFE qui recouvre le corps en verre garantit une plus grande longévité que les micro-électrodes de pH conventionnelles sur des échantillons ou des plaques à 384 puits. La conception unique de cette électrode permet de mesurer la température des échantillons lorsqu’ils sont utilisés avec un instrument de mesure de pH / LogR sur paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™.
Comprend :
- Câble de 1 m
Requiert :
- pH-mètre
- Électrode
- Béchers, en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique
- Solutions requises
- Deux tampons de pH : pH 7 et pH 4/10
- Solution de remplissage interne ROSS : 3 M de KCL ; Orion réf. 810007
Compatible avec :
- Instruments de mesure Orion™ PerpHecT™
Specifications
Specifications
| Description | Micro-électrode de pH combinée |
| Types de connecteurs | BNC étanche |
| Jonction | Jonction double en verre |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 to 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Combination pH Micro Electrode |
| Dérive | Moins de 0.002 unités de pH/jour |
| Électrode | Jonction double en verre ; Rechargeable |
| À utiliser avec (équipement) | Standard pH Meter |
| Show More |