Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ avec jonction Sure-Flow et connecteur BNC
Code produit 10101121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC étanche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10101121 BNC étanche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10101121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8172BNWP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des mesures de pH sur des échantillons classiques, ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™.
Effectuez des mesures de pH sur des échantillons classiques ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™ à raccordement conçu pour un écoulement libre.
Cette électrode de pH à usage général assure des performances remarquables dans le cadre d’une utilisation avec des échantillons souillés et difficiles tels que les sols, les boues, les colloïdes et les matières visqueuses et organiques. La jonction se nettoie facilement entre les mesures ; une pression sur le bouchon permet l’écoulement de la solution de remplissage à travers la jonction et emporte les contaminants susceptibles de perturber la mesure.
  • Matériau : corps en verre
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de température : 0°C à 100°C
  • Référence interne : ROSS
  • Jonction : Sure-Flow
  • Dimensions : 120 x 12 mm
  • Précision : 0,01 pH
  • Solution de remplissage : 3M KCl, réf. catalogue Orion 810007
  • Diamètre du bouchon : 16 mm
Comprend :
  • Protection de bulbe amovible, deux flacons de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS
Période de garantie
12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH Orion ROSS Sure-Flow
Types de connecteurs BNC étanche
Jonction SureFlow
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode de pH combinée, corps en verre, connecteur BNC étanche
Type de solution de remplissage 3M de KCl (810007)
À utiliser avec (application) Biologique/Pharmaceutique – Tampon, protéines et enzymes TRIS ; émulsions – Denrées alimentaires, produits cosmétiques, huiles ; émulsions – produits pétroliers, peinture ; Usage général – La plupart des types d’échantillons ; haute force ionique – Acides, bases, saumures, pH > 12 ou pH < 2 ; faible force ionique –
À utiliser avec (équipement) pH-mètre standard, connecteur BNC
Comprend Protection de bulbe amovible, 2 flacons de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS
Référence interne ROSS
Précision 0.01
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm