Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC Orion™ ROSS Ultra™ en verre Triode™
Code produit 12493617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC étanche, RCA, RCA
BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
12493617 BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN 1 pièce
16690713 BNC étanche, RCA, RCA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12493617 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8302BNUMD
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez réponse en température rapide, stabilité et précision en utilisant des électrodes combinées de pH/ATC Orion ROSS Ultra Triode en verre.
Combinez réponse rapide à la température, stabilité et précision avec ces électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Elles combinent la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée. N’attendez plus que les mesures de pH se stabilisent pour mesurer vos échantillons en cas de variations de température. Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesure du pH et la température avec une seule électrode
Effectuez des mesures de pH plus rapidement. Nos électrodes de pH ROSS Ultra Triode offrent plus de flexibilité, de précision et de justesse dont vous avez besoin pour les mesures de pH. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine. Compatible avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, et les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.
Marchés cibles :
  • Pharmacologie
  • Production alimentaire
  • Secteur académique / public
  • Environnement
Applications :
  • Contrôle de la qualité
  • Recherche
  • Universel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrodes combinées de pH/ATC Orion ROSS Ultra Triode en verre avec un connecteur BNC et MiniDIN 8 broches, ainsi qu’un câble de 1 mètre
Types de connecteurs BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN
Jonction céramique
Matériau Corps en verre résistant aux produits chimiques
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée pH / ATC
Type de solution de remplissage Solution de remplissage KCl 3 M pour électrode ROSS (réf. 810007)
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A et Dual Star
Référence interne ROSS
Point isopotentiel 7
Précision relative pH pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique
Précision 0,01
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm