Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC à faible entretien Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Code produit 11849221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC étanche, RCA, RCA
BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN
Longueur (métrique) du câble:
1 m
1 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Longueur (métrique) du câble Conditionnement
11849221 BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN 3 m 1 pièce
11839221 BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN 1 m 1 pièce
15950377 BNC étanche, RCA, RCA 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11849221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8107UWMMD
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez le pH et la température dans des échantillons grâce à ces électrodes combinées pH/ATC à faible entretien.
Augmentez la précision de vos relevés grâce aux électrodes combinées pH/ATC Triode™ ROSS Ultra™ Thermo Scientific™ Orion™ à faible entretien.Ces électrodes combinées sont dotées d’un capteur de pH qui offre des performances supérieures à des températures d’échantillon variables.Elles combinent la stabilité, la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée.Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesurez le pH et la température avec une électrode à faible entretien
Les échantillons de faible force ionique, tels que les eaux propres, nuisent aux performances des électrodes de pH. Une réponse lente, une mauvaise précision et une dérive sont courantes. L'électrode de pH Triode Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 répond en une minute, ce qui prouve une lecture stable et précise.
Effectuez des mesures de pH plus rapidement. Bénéficiez d’une longue durée de vie sans entretien des électrodes grâce à un gel spécial à longue durée de vie et à une conception innovante de jonction capillaire en verre. Maintenez l’intégrité de l’échantillon, même dans les tampons TRIS ; les électrodes de conception à jonction double ROSS ne contiennent pas d’argent, qui peut se lier à des échantillons biologiques. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine.
Compatible avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, et les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
  • Pharmaceutique/biopharmaceutique
  • Production alimentaire
  • Secteur académique / public
  • Environnement
Applications :
  • Contrôle de la qualité
  • Research
  • Universel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrodes de pH / ATC combinées à faible entretien Orion ROSS Ultra Triode avec un connecteur BNC et mini-DIN 8 broches, ainsi qu’un câble de 3 mètre
Types de connecteurs BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN
Jonction Capillaire en verre
Matériau Corps en époxy robuste, rempli de gel à faible entretien
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée pH / ATC
Type de solution de remplissage Aucun requis
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A et Dual Star
Référence interne ROSS
Point isopotentiel 7
Précision relative pH pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique
Précision 0.01
Compatibilité des échantillons TRIS, sulfures ou protéines
Garantie 18 mois
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 3 m
Diamètre (métrique) 12 mm