Learn More
Fisherbrand™ Électrode rH avec corps en époxy BNC
Avec un corps en époxy BNC, cette électrode du potentiel d’oxyréduction est idéale pour une utilisation dans la plupart des environnements de laboratoire et autres.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Code produit. 11768452
  • 339.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Corps de l’électrode redox en époxy gélifié
  • Électrolyte : gel
  • Matériau du corps : plastique
  • Plage de pH : ±1 500 mV
  • Gamme de températures, °C : 0 à 80
  • Dimensions, mm : 12 x 120
  • Câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
Spécification
Spécification
120 mm
1 m
12 mm