Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à fond rond |
| Diamètre (métrique) | 10mm |
| Longueur (métrique) | 25mm |
| Quantité | 5 / boîte |
| Forme | Ovale |