Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Code produit 11898872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
15mm
20 mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5mm
6mm
10mm
10 mm
12 mm
13 mm
16mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11898872 20 mm 10 mm 10 pièces
11517802 20 mm 10 mm 5 pièces
11858952 40 mm 13 mm 5 pièces
16285831 50 mm 20 mm 5 pièces
11828882 40mm 20mm 5 pièces
10603731 40mm 20mm 1 pièce
11808882 30 mm 16 mm 10 pièces
11338703 30 mm 16 mm 5 pièces
16295831 64 mm 20 mm 5 pièces
11507802 15mm 6mm 5 pièces
11828952 15mm 6mm 10 pièces
11868952 50 mm 17 mm 5 pièces
11838952 25mm 10mm 10 pièces
10445231 25 mm 12 mm 5 pièces
11844792 25 mm 12 mm 10 pièces
16245831 35mm 16mm 10 pièces
10609162 70 mm 20 mm 1 pièce
11888872 10mm 5mm 10 pièces
11597792 10mm 5mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Catalog No. 11898872
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une excellente turbulence avec les flacons et les récipients à fond rond
  • Autoclavables
Spezifikation
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 20 mm
Quantité 5 / boîte
Forme Ovale
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.