Learn More
IKA™ Capteur de température de l’agitateur supérieur
Code produit 17267559 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
3 mm
6 mm
Température (métrique):
Jusqu’à 290°C
Jusqu’à 350°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Température (métrique) Conditionnement
17267559 3 mm Jusqu’à 290°C 1 pièce
17277559 6 mm Jusqu’à 350°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17267559 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025007920
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le capteur de température pour agitateur suspendu est fabriqué en acier inoxydable et conçu pour être utilisé avec les agitateurs suspendus EUROSTAR, MINISTAR et MICROSTAR Control d’IKA™.
  • Profondeur maximale d’immersion :230 mm
  • Matériau :Acier inox (AISI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diamètre (métrique) de l’arbre 3 mm
À utiliser avec (équipement) IKA Agitateurs à tête rotative EUROSTAR, MINISTAR et MICROSTAR
Longueur d’immersion Jusqu’à 230 mm
Température (métrique) Jusqu’à 290°C
Matériau AlSI 316 Ti
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.