Learn More
Fisherbrand™ Agitateur vertical numérique Compact
Code produit 15203807 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
40 à 2 000 tr/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse
15203807 40 à 2 000 tr/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15203807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    826.43€ / 1 pièces
    Économisez 1038.57€
    55% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical compact, idéal pour un mélange continu et à usage général. S’adapte facilement aux hottes filtrantes ou aux postes de travail fermés.
  • Fournit des résultats précis et reproductibles pour des volumes allant jusqu’à 25L et 15 000cps
  • Un affichage de vitesse à quatre chiffres affiche une vitesse précise à ±1 tr/min
  • La commande à trois boutons (marche/arrêt, augmentation de la vitesse, diminution de la vitesse, marche/arrêt de la lumière) est facile à utiliser
  • Le dernier réglage de vitesse est enregistré dans la mémoire avant que l’unité ne soit mise hors tension
  • La poignée pratique facilite le levage, le déplacement et la mise en place de l’agitateur
  • Le moteur CC sans balais et sans entretien produit un mélange homogène à toutes les vitesses et offre une protection automatique contre les surcharges
  • La transmission par courroie est douce, silencieuse et offre une grande efficacité énergétique (1/15 ch, 50 W)
  • Le boîtier étanche permet de maintenir les liquides en toute sécurité à l’écart des composants internes
  • L’arbre traversant permet un réglage et un remplacement rapides de la pale
  • Quantité :  50 pièces par sachet × 10 sacs
Spécification
Vitesse 40 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage Numérique
Tension 220/240 V
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 15.2 cm
Puissance (CV) 1/15
Type de prise UE / UK
Certifications/Conformité Conforme aux normes de sécurité CE EN61326 / CEI 61010-1 et 61010-2-51, EMC EN50081-1, EN50082-1 ??ROHS, DEEE, sécurité approuvée – porte le marquage CE
Taille du porte-échantillon 10 mm
À utiliser avec (application) Applications de laboratoire ou industrie des moteurs, idéal pour les applications sur paillaisses de routine et les essais de production avant transposition d’échelle dans le secteur de la chimie ou des sciences biologiques en laboratoire, ou encore dans les secteurs métallurgique et minier pour le développement de procédés de lixiviation des minerais ou de systèmes de coagulation-floculation
Matériau Nylon, métal coulé
Type du moteur CC sans balais
Couple 70 Ncm
Type Agitateur vertical
Viscosité 15 000 cps