Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical ES
Code produit 12912560 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 1 300 tr/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse
12912560 50 à 1 300 tr/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12912560 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F201A0152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    558.00€ / 1 pièces
    Économisez 617.00€
    52% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical analogique avec couple de 15 Ncm, pouvant mélanger jusqu’à 15 l. Solution d’entrée de gamme idéale pour les faibles volumes
L’agitateur vertical Velp Scientifica™ ES est équipé d’un mandrin autobloquant convivial qui simplifie l’assemblage et le démarrage doux assure une progression optimale de la vitesse d’agitation.
L’ES est un agitateur à tige intuitif assurant la sécurité avec une protection contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes. Facile à installer, résistant et avec un faible encombrement, l’ES est le choix idéal pour les échantillons à faible viscosité. VELP ES garantit un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à la vitesse maximale ! L’ES peut atteindre des vitesses de 1 300 tr/min et agiter jusqu’à 15 litres. L’appareil peut gérer une viscosité d’au plus 1 000 mPa*s. Le easy chuck est facile à fermer et peut accueillir des arbres d’un diamètre maximum de 10 mm et ne nécessite aucun outil. L’ES est conçu pour une longue durée de vie même dans des conditions de fonctionnement difficiles. La structure technopolymère spéciale et l’ IP 40 garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation spéciale ; l’appareil fait partie des plus légers du marché. Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Vitesse 50 à 1 300 tr/min
Capacité 15 L
Tension 110/230 V
Puissance 30 W
Dimensions (L x l x H) 200 x 80 x 160 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Alimentation électrique 110/230 V, 50/60 Hz, 30 W
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité CEI EN 60529, IP40
Taille du porte-échantillon 1 à 10 mm
Matériau Technopolymère
Modèle ES
Type de protection IP40
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Couple 15 cm
Viscosité 1 000 mPas
Poids (métrique) 1,3 kg