Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital
Code produit 15500964 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions d’agitation:
6
15
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions d’agitation Conditionnement
15500964 6 1 pièce
15549240 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15500964 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F203A0179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.78€
    747.00€ / 1 pièces
    Économisez 350.78€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique numérique multipositions à 6 ou 15 positions, qui reste froid même après plusieurs jours d'utilisation continue. Le MULTISTIRRER Digital peut être combiné avec un bain-marie à recirculation pour thermostater les échantillons.
Réglage fiable et précis :
  • Affichage numérique lumineux pour une surveillance précise de la vitesse
  • Minuteur exclusif intégré pour un fonctionnement sans surveillance
  • Fonctionnement inversé réglable (à commande temporelle)
  • Régulation de la vitesse de 80 à 1 500 tr/min
  • SpeedServo™ assure une vitesse constante même lorsque la viscosité change
  • Agitation synchronisée, même vitesse assurée
Choix des capacités :
  • MULTISTIRREUR Numérique 6 : 6 emplacements, diamètre maximum de 85 mm - 400 mL
  • MULTISTIRREUR Numérique 15 : 15 emplacements, diamètre maximum de 64 mm - 250 mL
Construction robuste, conception pratique :
  • Plaque supérieure résistante en acier inox
  • Fonctionnement longue durée
  • Ergonomique - Très faible hauteur
  • Plage de tension de secteur / fréquence universelle
  • Léger, facile à déplacer
Axé sur les applications :
  • Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
  • Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
  • Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
  • Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
  • Possibilité de thermostater les échantillons à l’aide d’un bain-marie à circulation
Spécification
Vitesse 80 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 6
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 6 x 400 ml
Affichage Numérique
Forme Rectangle
Tension 100/240 V
Puissance 3,6 W
Dimensions (L x l x H) 370 x 230 x 51,5 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Modèle MULTISTIRRER Digital 6
Type du moteur Monophasé
Contrôle de la vitesse Incréments de 10 tr/min
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 1,75 kg