Description
Réglage fiable et précis :
- Affichage numérique lumineux pour une surveillance précise de la vitesse
- Minuteur exclusif intégré pour un fonctionnement sans surveillance
- Fonctionnement inversé réglable (à commande temporelle)
- Régulation de la vitesse de 80 à 1 500 tr/min
- SpeedServo™ assure une vitesse constante même lorsque la viscosité change
- Agitation synchronisée, même vitesse assurée
- MULTISTIRREUR Numérique 6 : 6 emplacements, diamètre maximum de 85 mm - 400 mL
- MULTISTIRREUR Numérique 15 : 15 emplacements, diamètre maximum de 64 mm - 250 mL
- Plaque supérieure résistante en acier inox
- Fonctionnement longue durée
- Ergonomique - Très faible hauteur
- Plage de tension de secteur / fréquence universelle
- Léger, facile à déplacer
- Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
- Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
- Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Possibilité de thermostater les échantillons à l’aide d’un bain-marie à circulation
Spécification
Spécification
| Vitesse | 80 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 15 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 15 x 250 ml |
| Affichage | Numérique |
| Forme | Rectangle |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 9 W |
| Dimensions (L x l) | 370 x 230 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 370 x 230 x 51,5 mm |
| Afficher plus |