Learn More
Thermo Scientific™ Boîte à colorants de gels Owl™
Description
Coloration, correction et décoloration dans le même récipient avec les boîtes de coloration de gel Thermo Scientific™ Owl™, offrant une méthode de coloration pratique et conventionnelle. Les boîtes contiennent jusqu’à 125 mL de liquide et un gel à utiliser sur un plateau d’agitation
- Plateaux disponibles dans des tailles pratiques pour contenir le volume correct de réactifs de coloration.
- Le couvercle rainuré permet une orientation et une stabilité correctes lors de l’empilement
- Fabriqué en plastique transparent, afin de voir directement les gels dans le plateau
Informations de commande :
5/boîte
Spécification
Spécification
| Description | Cuve à coloration de gel ; boîte de 5 |
| Quantité | Pack de 5 boîtes |
| Volume (métrique) | 125 ml |
| Longueur (métrique) | 11 cm |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Hauteur (métrique) | 3 cm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.