Description
- Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
- Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
- Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
- Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
- Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0,002 bar |
| Type de prise | CEE |
| Débit | 5,7 metros³ /hora. |
| Type de pompe | Pompe à vide rotative |
| Classification du boîtier | IP40 |
| Applications | Chambre de dégazage, de lyophilisation, de dilution fine et de sécheresse |
| Pression maximale | 1,1 bars |
| Tension | 230 V |