Learn More
Buerkle™ Sachets de conditionnement avec fermeture
Code produit 30276787 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 500 ml
4 500 ml
6 500 ml
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Largeur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
100 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
30276787 140 ml 120 mm 80 mm 100 pièces
15524916 100 ml 130 mm 60 mm 100 pièces
15534916 80 ml 100 mm 70 mm 100 pièces
10198941 300 ml 150 mm 100 mm 100 pièces
10742001 400 ml 170 mm 120 mm 100 pièces
10441151 1 000 ml 220 mm 160 mm 100 pièces
10451151 1 500 ml 250 mm 180 mm 100 pièces
10765183 2 500 ml 300 mm 200 mm 100 pièces
10550562 4 500 ml 350 mm 250 mm 100 pièces
10061813 6 500 ml 400 mm 300 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30276787 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 23480003
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue avec une fermeture éclair pour le rangement, la collecte, la protection et l'expédition. Buerkle™ Les sacs d'emballage avec fermeture conviennent aux spécimens, aux échantillons et aux produits de vente.
Les sacs dotés d'une fermeture éclair brevetée garantissent que leur contenu reste à l'abri de la poussière. Le film est étanche et présente une bonne résistance aux déchirures.
  • PEBD, transparent
  • Film résistant de 0,05 mm
  • Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Fermeture à glissière
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour le stockage, le prélèvement, la protection et l’expédition de spécimens, d’échantillons et de produits de vente et produits alimentaires
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Quantité 100/boîte
Épaisseur (impériale) 0,002 in
Dimensions (L x l) 120 x 80 mm
Longueur (impériale) 4,72 in
Largeur (impériale) 3,15 in
Type de produit Sac de rangement à fermeture éclair
Capacité (impériale) 4,73 oz.
Capacité (métrique) 140 ml
Longueur (métrique) 120 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Épaisseur (métrique) 0,050 mm