Learn More
Buerkle™ Seaux de conditionnement
Code produit 11841091 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
Diamètre (métrique) supérieur:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) avec bouchon Conditionnement
11841091 2 L 175 mm 132 mm 1 pièce
11831091 1 L 132 mm 131 mm 1 pièce
11851091 3 L 225 mm 123 mm 1 pièce
11861091 5 L 225 mm 194 mm -
11871101 10 L 268 mm 263 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11841091 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 23270020
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Buerkle™ Les seaux d'emballage sont idéaux pour le transport, l'emballage et le stockage d'une large gamme de matériaux.
Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique. Il dispose d’une poignée robuste et d’une fermeture de qualité pour la sécurité des produits.
  • Polypropylène blanc
  • Bouchon hermétique
  • Avec couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Seau de conditionnement
Capacité (métrique) 2 L
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) supérieur 175 mm
À utiliser avec (équipement) Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique
Hauteur (métrique) avec bouchon 132 mm
Comprend Bouchon de qualité et couvercle robuste
Quantité 1 de chaque