Description
Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique. Il dispose d’une poignée robuste et d’une fermeture de qualité pour la sécurité des produits.
- Polypropylène blanc
- Bouchon hermétique
- Avec couvercle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau de conditionnement |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Graduations | None |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) supérieur | 225 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique |
| Hauteur (impériale) avec bouchon | 7.64 in. |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 194 mm |
| Afficher plus |