Learn More
Titan Yellow Solution 100 mL, Ph Eur Ref 1090902, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Bottle |
| Analyte or Component Names | Paper Titan Paper |
| Purity Grade Notes | EU Ph Ref: 1090902 |
| Quantity | 100 mL |
| Grade | Eu. Ph. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?