Learn More
Amcor™ Parafilm™ Film de laboratoire M
Code produit 11762644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Largeur (métrique):
5 cm
10 cm
51 cm
Couleur:
Naturel
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Couleur Conditionnement
11762644 76 m 5 cm Naturel 1 pièce
11747487 15,2 m 51 cm Naturel 1 pièce
10018130 76 m 10 cm Naturel 1 pièce
11693119 76 m 5 cm Naturel 24 pièces
12613586 38 m 10 cm Naturel 12 pièces
11787487 38 m 10 cm Naturel 6 pièces
11772644 38 m 10 cm Naturel 1 pièce
16330422 75 m 5 cm Violet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11762644 Fournisseur Amcor™ Code fournisseur PM992
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les bouteilles et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les flacons et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
  • Protégez l'intégrité des applications de recherche grâce à une barrière anti-humidité étanche qui maintient l'étanchéité et ne se détache pas de la verrerie, malgré le dégazage.
  • Réduisez le risque d’altération des données grâce à un revêtement inodore, incolore et semi-transparent
  • Empêche la perte d’humidité et de volume liée à la composition du matériau et au joint étanche
  • Son matériau flexible et auto-scellant lui permet de s’accrocher aux formes et aux surfaces irrégulières
  • S'étire de plus de 200 % de sa longueur d'origine
  • Résistant jusqu'à 48 heures à de nombreuses substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines.
Perméabilité
  • Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 cm³/m² / j à 23 °C et °50 % d'humidité relative
  • Dioxyde de carbone : (méthode IR modulée) 1200 cm³/m² /j à 23 °C et 0 % HR
  • Vapeur d'eau : (ASTM F1249-01)
    • À plat : 1 g/m² / jour à 38 °C et °90 % d'humidité relative
    • Plié : 1 g/m² / jour à 38 °C °et 90 % d'humidité relative
Effets des réactifs courants
  • Permanganate de potassium
    • 5 % : Aucun effet apparent, hormis une coloration brun foncé permanente en 18 heures.
    • 0,1 % : Identique à 5 %, mais avec une intensité de couleur légèrement inférieure.
  • Solution d’iode (0,1 N)
    • Aucun effet, si ce n'est une coloration brune en 18 heures.
  • Alcool éthylique (95%)
    • Aucun effet apparent, hormis un léger éclaircissement du visage en 24 heures.
  • Aucun effet apparent après 24 heures :
    • Acide chlorhydrique concentré (12N) dilué (5N)
    • Acide sulfurique concentré (36N) dilué (5N)
    • Acide nitrique concentré (16N) dilué (5N)
    • Hydroxyde de sodium concentré (22%)
    • Hydroxyde d'ammonium concentré (28 % NH 3 )
    • Solution saline (NaCl) (20%)
    • Alcool isopropylique (99 %)
  • Non recommandé pour l’utilisation avec des solvants chlorés aliphatiques ou aromatiques non polaires
  • Le film devient mou et collant aux alentours de 130 °C.° jusqu'à 150 °F (54° jusqu'à 66 °C)
Informations sur la commande
Les rouleaux 13-374-10, 13-374-12 et 13-374-16 sont emballés dans des boîtes de distribution en carton.
Spécification
Applications Revêtement efficace et économique, suremballage pour sécuriser davantage les bouchons, couvercles et capuchons ; revêtement pour plateau ou étagère permettant d’éviter que les flacons ou instruments ne glissent.
Longueur (impériale) 250 pieds
Couleur Naturel
Description Amcor PM992
Type de produit Film
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5 cm
Longueur (métrique) 76 m
Matériau Thermoplastique
Épaisseur 5 mil
À utiliser avec (équipement) Parafilm Envelopper