Learn More
Heathrow Scientific Parafilm™ Bandes stériles
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsDescription
- Idéal pour protéger les échantillons et prévenir la contamination ou l'évaporation ; parfait pour les environnements de salles blanches et les protocoles d'hygiène stricts.
- Ces bandes prédécoupées sont stérilisées par un procédé à la vapeur de peroxyde d'hydrogène, ce qui ajoute une couche de protection supplémentaire. Parafilm propriétés naturelles d'imperméabilité et de résistance à l'humidité
- Parafilm™ Film thermoplastique semi-transparent conçu pour une étanchéité fiable dans les environnements de laboratoire, médicaux et industriels.
- Conçu à partir d'un mélange unique de cires et de polyoléfines, Parafilm™ Elle s'étire jusqu'à 200 % de sa taille d'origine, épousant parfaitement les surfaces irrégulières telles que les tubes à essai, les béchers, les boîtes de Petri et les flacons.
- Conditionné dans un sachet scellé et traçable par lot, doté d'un indicateur de stérilisation coloré garantissant sécurité et praticité
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Type de produit | Parafilm Envelopper |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 5.08 cm |
| Longueur (métrique) | 20,3 cm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Épaisseur | 5 mil |
| Quantité | 50 sachets, paquets de 10 |
| Dimensions (L x l) | 8 x 2 in |